Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423257
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthy is used as a chiral ligand for metal mediated asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-2,2'-Bis(Diphenylphosphino)-1,1'-binapthy wird als chiraler Ligand für metallvermittelte asymmetrische Katalyse verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76189-55-4
Summenformel C44H32P2
Molekulargewicht (g/mol) 622.69
MDL-Nummer MFCD00010805
InChI-Schlüssel MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Schmelzpunkt 239°C to 241°C
Menge 250 mg
Beilstein 4914063
Merck Index 14,1223
Optische Drehung +230° (c=0.3 in Toluene)
IUPAC-Name [1-(2-Diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphan
Formelmasse 622.69
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >