Learn More
IKA™ R 182 Kreuzmuffenklemme
Diese Klemmen gewährleisten sichere Verbindungen. IKA™ R 182 Kreuzmuffenklemmen zeichnen sich durch eine robuste, gegossene Aluminiumkonstruktion und ein Kreuzschlitzdesign aus. Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Marke:  IKA™ 0002657700
98.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10105500
  • 103.54 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ: Kreuzmuffe R 182 für Plattenstativ, Spannbereich Stativ und Ausleger 6 - 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kreuzmuffenklemme
6 bis 16 mm
Aluminiumguss
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ R 182 Kreuzmuffenklemme > Bereich:6 bis 16mm