Learn More
Chinuclidin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15420788
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chinuclidin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420788
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15420788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54498.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-76-5 | C7H13N | 111.188 g/mol
Quinuclidine acts as a catalyst, a chemical building block and is used in organic synthesis. It is employed to prepare quinine and alkaloids. It finds application as a ligand, which is useful in the studies of OsO4-catalyzed dihydroxylation of olefins. It plays an important role in the formation of onium salts used testing of PAC-antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinuklidin fungiert als Katalysator und chemischer Baustein und wird in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von Chinin und Alkaloiden eingesetzt. Es findet Anwendung als Ligand, was für Experimente zur OsO4-katalysierten Dihydroxylierung von Olefinen nützlich ist. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Bildung von Ammoniumsalzen für Tests der PAC-Antagonistenaktivität.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Diethylether, Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln und Chlorformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-76-5
Summenformel C7H13N
Molekulargewicht (g/mol) 111.188
MDL-Nummer MFCD00006690
InChI-Schlüssel SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octane, 1,4-ethanopiperidine, 1,4-ethylenepiperidine, chinuclidin, abco, unii-xfx99fc5vi, 4-azabicyclo 2.2.2 octane, xfx99fc5vi
PubChem CID 7527
ChEBI CHEBI:38420
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES C1CN2CCC1CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinuclidine
Schmelzpunkt 157°C to 160°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 103111
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,8081
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,diethyl ether,water and organic solvents.
Formelmasse 111.19
Reinheit (%) ≥97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW05J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog NumberH54498.06,H54498.MD,H54498.03
ChargennummerP25I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberH54498.06,H54498.MD,H54498.03
ChargennummerY03D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54498.06,H54498.MD,H54498.03
Chargennummer81500275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54498.06,H54498.MD,H54498.03
Chargennummer5002F10X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54498.06,H54498.MD,H54498.03
Name des Produkts
Chinuclidin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals >