Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
auf Anfrage
Spezifikation
Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
---|---|
Displaytyp | Touchscreen |
Lesbarkeit | 0.1 mg |
Enthält | Standard Balance Without Country-specific Additions |
Ausgleichen | Motorized |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18052154
![]() |
Sartorius
QTX124IMU-1S |
120 g |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
18022204
![]() |
Sartorius
QTX224IMU-1S |
220 g |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
18082174
![]() |
Sartorius
QTX324IMU-1S |
320 g |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Real-time level
Spezifikation
D-Sub-Stecker, 9-polig | |
0.1 mg | |
Motorized | |
≤ 1.5 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Touchscreen | |
Standard Balance Without Country-specific Additions | |
Quintix Pro Balance | |
Balance | |
No |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance