Learn More
Sartorius Quintix™ Analysewaage 30 g x 0,01 mg, 5 Dezimalstellen
Die Quintix™ Analysewaage, 5 Dezimalstellen bietet integrierte Anwendungsprogramme und eine intuitive Benutzerführung für mehr Effizienz im täglichen Laboralltag.
Marke: Sartorius QUINTIX35-1S
4952.87 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit integrierten Anwendungsprogrammen, intuitiver Benutzerführung für mehr Effizienz im täglichen Laboralltag
- Intuitive GLP-konforme Touchscreen-Dokumente
- Plug and Work-Anschluss
- Betrieb der Waage ohne Handbuch
- Farb-Touchscreen
- IsoCAL vollautomatische interne Justierfunktion
- Einfachere Aufbewahrung von Aufzeichnungen durch die direkt integrierten PC-Funktionen der Waage
- Anschluss an Labordrucker mit Plug & Work
Spezifikation
GLP/GMP | |
30 g | |
0,01 mg | |
QUINTIX35-1S | |
6 s | |
376 x 218 x 316 mm | |
80 mm | |
100/240 V 50/60 Hz |
PC-direkte Datenübertragung, Plug and Play zum Sartorius Drucker | |
Farb-Touchscreen | |
0,1 mg | |
0,03 mg | |
Balance | |
218 mm | |
7,8 kg | |
Class I |