Learn More
Chinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
35.60 CHF - 224.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 91-22-5 |
---|---|
Summenformel | C9H7N |
Molekulargewicht (g/mol) | 129.16 |
MDL-Nummer | MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987 |
InChI-Schlüssel | SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol |
PubChem CID | 7047 |
ChEBI | CHEBI:17362 |
IUPAC-Name | Chinolin |
SMILES | C1=CC=C2N=CC=CC2=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11359298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043225.18 |
50 g |
35.60 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11339298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043225.30 |
250 g |
76.06 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11349298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043225.A1 |
1 kg |
224.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Quinoline acts as a precursor to 8-hydroxyquinoline, hydroxyquinoline sulfate and niacin. It is used as a solvent for resins and terpenes. It is also used in the manufacture of dyes, food colorants, antibiotics, alkaloids, rubber chemicals, flavoring agents, corrosion inhibitors and preservatives. It finds application in transition-metal complex catalysis for uniform polymerization. Further, it is involved in the preparation of pH indicators and other organic compounds. It exhibits antiseptic, antipyretic and antiperiodic properties, thereby it is utilized as antimalarials and for preparing other antimalarial drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
91-22-5 | |
129.16 | |
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N | |
7047 | |
Chinolin |
C9H7N | |
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987 | |
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol | |
CHEBI:17362 | |
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1 |
Spezifikation
Quinoline | |
-15°C | |
1.090 g/mL | |
237°C | |
C9H7N | |
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987 | |
107477 | |
14,8068 | |
Miscible with alcohol,ether and carbon disulfide. Slightly miscible with water. | |
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1 | |
129.16 | |
CHEBI:17362 | |
98% |
91-22-5 | |
Farblos bis hellgelb | |
7.3 | |
101°C (214°F) | |
1.626 | |
UN2656 | |
Hygroskopisch; lichtempfindlich | |
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol | |
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N | |
Chinolin | |
7047 | |
129.16 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H311-H350-H341-H302-H315-H319
Giftig bei Hautkontakt.
Kann zu Krebs führen.
Steht im Verdacht, genetische Defekte zu verursachen.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H301-H312-H315-H319-H341-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:CHINOLIN
missing translation for 'einecsNumber' : 202-051-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VA9275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern