Learn More
Chinolin-8-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15418157
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chinolin-8-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418157
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15418157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51698.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 190788-62-6 | C15H18BNO2 | 255.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 190788-62-6
Summenformel C15H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.124
MDL-Nummer MFCD05663894
InChI-Schlüssel RNTGVJBKPQOGPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-8-boronic acid pinacol ester, 8-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 8-quinolineboronic acid pinacol ester, 8-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, amtb187, quinoline-8-boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 17750280
IUPAC-Name 8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Chinolin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C(=CC=C2)C=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-8-boronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 255.12
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Chinolin-8-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >