Learn More
Chinolin-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15462088
Chinolin-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462088
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15462088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55749.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chinolinethiol wird zur Untersuchung des elektrochemischen Verhaltens von 2-Chinolinethiol mit einer hängenden Quecksilbertropfelektrode verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (50 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2637-37-8
Summenformel C9H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 161.222
MDL-Nummer MFCD00006751
InChI-Schlüssel KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thioneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1800393
IUPAC-Name 1H-Chinolin-2-Thion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-2-thiol
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Farbe Gelb bis orange
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (50g/L at 20°C)
Formelmasse 161.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT31A026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chinolin-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™ >