Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chininsulfat Dihydrat, ≥ 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Quinine sulfate dihydrate |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 233°C to 235°C |
Farbe | Beige bis Braun oder Gelb |
Glührückstand | 0.1 % max. |
Verlust bei Trocknung | 3% to 5% (105°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 50 g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459484 | Analysenzertifikat | 23/01/2024 | 163710100,163710500 |
A0448837 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 163710100,163710500 |
A0441874 | Analysenzertifikat | 01/05/2023 | 163710100,163710500 |
A0402945 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 163710100,163710500 |
A0415014 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 163710100,163710500 |
Sicherheit und Handhabung
- Quinine sulfate dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.