Learn More
Chinin-Monohydrochlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10733344
Zum Warenkorb hinzufügen
Chinin-Monohydrochlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733344
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10733344
Marke: Thermo Scientific Acros 163720050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6119-47-7
Summenformel C20H29ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 396.91
MDL-Nummer MFCD00151248
InChI-Schlüssel MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC-Name (R)-[(2S,4S,5S)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol;dihydrat;hydrochlorid
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine monohydrochloride dihydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 115.0°C to 116.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 122°C
Verlust bei Trocknung 6% to 10% (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 07,311
Merck Index 15, 8177
Spezifischer Drehzustand − 258.00 (20.00°C c=2,0.1M HCL)
Spezifische Drehung − 258.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 62.5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and chloroform,slightly soluble in ether
Formelmasse 396.92
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder glatte Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number163721000,163720050,163720250
ChargennummerA0398202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number163721000,163720050,163720250
ChargennummerA0407121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number163721000,163720050,163720250
ChargennummerA0441169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number163721000,163720050,163720250
ChargennummerA0420352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2020 Catalog Number163721000,163720050,163720250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine monohydrochloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Chinin-Monohydrochlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >