Learn More
QuickFit™ Wasser, still, einfache Destillation
Die QuickFit™ Wasserdestillieranlage für Einzeldestillation umfasst eine Reihe von Betriebs- und Sicherheitsfunktionen, die es zur idealen Wahl für Ihr Labor machen.
1990.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 4 l/h |
---|---|
Typ | Wasserdestillieranlage für Einfachdestillation |
Frequenz | 50/60 Hz |
Wirkleistung | 3 kW |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15838756
|
Scilabware
QWS4/220V |
220 V |
1990.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15828756
|
Scilabware
QWS4 |
230 V |
1990.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die QuickFit™ Wasserdestillieranlage für Einzeldestillation umfasst eine Reihe von Betriebs- und Sicherheitsfunktionen, die es zur idealen Wahl für Ihr Labor machen.
- Ausgabekapazität von 4 l/h pyrogenfreiem, einfach destilliertem Wasser
- Die Destillatqualität ist konform mit den Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs für gereinigtes Wasser & der ASTM Typ 4.
- Pyrex™ Glasheizkessel und Kondensator minimieren die Kontaminationsrisiko des Destillats durch die auslaugende Wirkung von destilliertem Wasser auf Metallkomponenten
- Destillat pH 5.0 – 6.5
- Leitfähigkeit des Destillats von 3.0 bis 5.0 µs/cm
- Verchromtes 3 kW-Heizelement mit 2 unabhängigen, verstellbaren Thermostaten schützen die Destillieranlage bei einem Ausfall der Wasserversorgung
- Einfach zu reinigen. Kein Zerlegen von Glasgefäßen erforderlich
- Kann an der Wand oder auf dem Tisch montiert werden
- CE-Kennzeichnung durch unabhängige Prüfstelle
- Lieferung mit Bedienungsanleitung
Spezifikation
4 l/h | |
Wasserdestillieranlage für Einfachdestillation | |
50/60 Hz | |
3 kW |