Learn More
Quickfit™ Kegelaufsätze
Ohne Keramikmarkierungen
Marke:  Quickfit CNB24UB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12488816
  • 63.90 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Ohne Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Hergestellt mit einer Genauigkeit, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
  • Pyrex™ Borosilikatglas für Beständigkeit gegen Korrosion und plötzliche Temperaturwechsel
  • Kegel mit Schaftlänge von 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelenkkonus
24/29
1.8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Kegelaufsätze > Konusgröße:24/29