Learn More
Quickfit™ Adapter mit Schwanenhals
Mit Schraubgewinde zur Aufnahme von Thermometern und Röhrchen
Marke:  Quickfit MA6/22
47.31 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12435306
  • 49.80 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Beschreibung
Mit Schraubgewinde zur Aufnahme von Thermometern und Röhrchen
  • Erhältlich in verschiedenen Buchsen-, Konus- und Gewindegrößen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19/26
Borosilikatglas
13
Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen
Schwanenhals-Adapter
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Adapter mit Schwanenhals > Konusgröße: 19/26; Buchsengröße: 19/26