Learn More
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, gerade
Mithilfe eines Glasadapters kann ein abnehmbarer Schlauch mit einem Glasgefäß verbunden werden. QuickFit™ Die geraden Schlauchadapter sind in verschiedenen Größen erhältlich, passend zum Anschluss an Behälter unterschiedlicher Größen.
Marke:  Quickfit MF13/4/SC
144.25 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15547930
  • 154.00 CHF / 5 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Mit geradem Verbindungsstück für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
  • Abnehmbare Kunststoffverschraubungen ermöglichen die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Schläuche, Gummischläuche
Borosilikatglas
29/32
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff
Gerader Schlauchadapter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, gerade > Buchsengröße: 29/32