Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
Marke:  Quickfit MF18/5/SC
24.14 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12465316
  • 33.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
QuickFit™ Schlauchadapter mit Seitenarm zur Befestigung eines Gummischlauchs
  • Mit seitlichem Arm für den Anschluss von Gummischläuchen usw.
  • Der abnehmbare Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglicht die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
34/35
Borosilikatglas
19/26
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff
Seitenschlauchadapter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ Übergangsstück für Hülsen-/Kernschliff > Konusgröße:34/35; Sockelgröße:19/26