Learn More
Quickfit™ Gebogener Vakuumvorstoß mit Tropfenfänger
Zur Verwendung in Destillationsaufbauten.
Marke: Quickfit SH7/43
431.30 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird in Destillationsaufbauten verwendet, um ein Überlaufen der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern.
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
Destillationsaufbauten, um ein Überlaufen der Rohflüssigkeit vom Kolben in den Kondensator zu verhindern | |
24/29 (Kühler), 24/29 (Kolben) | |
Schräger Spritzkopf |
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Gebogener Vakuumvorstoß mit Tropfenfänger > Kondensatorgröße: 24/29; Kolbengröße: 24/29
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur