Learn More
Quickfit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde und Kernschliff
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
Marke: Quickfit ST54/18
48.25 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
- Komplette Verschraubung mit Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Scheibe
- Ideal zur Sicherung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen usw.
Spezifikation
29/32 | |
Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Unterlegscheibe | |
Kegelgewindeadapter |
Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen | |
Borosilikatglas | |
18 |