Learn More
Quickfit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde und Kernschliff
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
Marke: Quickfit ST52/13
32.49 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
- Komplette Verschraubung mit Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Scheibe
- Ideal zur Sicherung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen usw.
Spezifikation
19/26 | |
Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Unterlegscheibe | |
Kegelgewindeadapter |
Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen | |
Borosilikatglas | |
13 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen