Learn More
Quickfit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde und Kernschliff
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
Marke:  Quickfit ST51/13
37.78 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Product Code. 10187988
  • 50.70 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Zum Befestigen von Thermometern und Röhrchen an Glasbehältern. Das QuickFit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde ist in verschiedenen Größen erhältlich und passt an eine Vielzahl von Behältern und Einsätzen.
  • Komplette Verschraubung mit Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Scheibe
  • Ideal zur Sicherung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
14/23
Kunststoffkappe, Silikongummiring und PTFE-Unterlegscheibe
Kegelgewindeadapter
Ideal zur Befestigung von Thermometern, Gaszuleitungsschläuchen
Borosilikatglas
13
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Quickfit™ Übergangsstück mit Schraubgewinde und Kernschliff > Durchm. Kappe: 6 bis 7 mm; Kegelgröße: 14/23; Gewindegröße: 13