Learn More
Quickfit™ Schlauchanschlussstück, rechtwinklig
Quickfit™ Rechtwinklige Schlauchadapter sind in einer Vielzahl von Konusgrößen erhältlich.
Marke: Quickfit MF10/5B/SC
31.40 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Quickfit™ Rechtwinklige Schlauchadapter sind in einer Vielzahl von Konusgrößen erhältlich.
- Mit rechtwinkligem Anschluss zur Befestigung von Gummischläuchen usw.
- Abnehmbare Kunststoffverschraubungen ermöglichen die einfache und sichere Montage von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
34/35 | |
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff | |
Rechtwinkliger Schlauchadapter |
Flexible Schläuche, Gummischläuche | |
Borosilikatglas |