Learn More
QuickFit™ Mehrfach-Glasverbindungsadapter mit zwei Hälsen
Stellen Sie eine auslaufsichere Verbindung zwischen zwei Geräten her. Der Quickfit™ Adapter für mehrere Glasverbindungen mit zwei Hälsen hat einen Hals, der vollständig vertikal ist, und der andere ist abgewinkelt.
Marke:  Quickfit MA2/2
100.70 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11302035
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit zwei Hälsen: Einer vertikal, einer abgewinkelt zu 45°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19/26
Verbindungsstück aus Glas
19/26
Borosilikatglas
1/Pckg.
Name des Produkts
QuickFit™ Mehrfach-Glasverbindungsadapter mit zwei Hälsen > Mehrfach-Glasverbindungsadapter mit zwei Hälsen