Learn More
Quickfit™ Kit für den Mikrobereich
Entwickelt für Experimente in der organischen Chemie mit Reagenzienmengen im Milligramm-Bereich
Marke: Quickfit ML1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Besteht aus 12 Glasartikeln, die alle aus Kompatibilitätsgründen über eine 14/10-Verbindung verfügen
- Zur Verwendung mit einer Kombination aus standardmäßigen Quickfit™ Glasschliffverbindungen mit Verschraubungen, O-Ringen und Schraubkappen aus Kunststoff
- Das Schraubverbindungssystem macht Schmiermittel überflüssig, spart Platz und reduziert erheblich die Gefahr des Lösens von Glasartikeln bei Reaktionen.
- Ermöglicht den Aufbau vieler Anordnungen wie Rückfluss, Destillation, feuchtigkeitsempfindliche Reaktionen und fraktionierte Destillation
- Auf stabilen Gratnells-Tabletts mit schützender Schaumstoffeinlage
Spezifikation
Mikrowaagen-Kit | |
Luftkühler, Mantelkühler, Trocknungsröhrchen, Destillieraufsatz, Thermometeradapter, Aufnahmebehälter, 10 ml-Erlenmeyerkolben, 25 ml-Erlenmeyerkolben, 10 ml-Rundbodenkolben, 25 ml-Rundbodenkolben, Birnenförmiger 10 ml-Kolben, Birnenförmiger 25 ml-Kolben, Beutel mit Ersatzteilen: Kappen, O-Ringe, Dichtungsscheiben |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Kit für den Mikrobereich > Produkttyp: Mikrowaagen-Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur