Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall
Für den Einsatz mit Soxhlet-Extraktoren, Flach-Flanschdeckeln und Reaktionsgefäßen. Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall üben dank ihrer Federdrahtkonstruktion Druck auf beide Flächen aus.
Marke:  Pyrex™ JC50F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12405286
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Soxhlet-Extraktoren, Flach-Flanschdeckeln und Reaktionsgefäßen. Die Pyrex™ Quickfit™ Metall-Halteklammern wirken mittels Federdraht einen Überdruck auf beide Oberflächen.
  • Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen
  • Konstruktion aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spring wire design
Gelenkklemme
Glasbehälter mit flachen Flansch-Verbindungen
Mit Federdraht
50 mm
1/Pckg.
Edelstahl
Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen
FG50
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall > For spherical joints; Fits joint size FG50