Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall
Für den Einsatz mit Soxhlet-Extraktoren, Flach-Flanschdeckeln und Reaktionsgefäßen. Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall üben dank ihrer Federdrahtkonstruktion Druck auf beide Flächen aus.
Marke: Pyrex™ JC100F
35.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit Soxhlet-Extraktoren, Flach-Flanschdeckeln und Reaktionsgefäßen. Die Pyrex™ Quickfit™ Metall-Halteklammern wirken mittels Federdraht einen Überdruck auf beide Oberflächen.
- Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen
- Konstruktion aus Edelstahl
Spezifikation
1/Packung | |
Edelstahl | |
Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen | |
Gehäuse FG100 |
Gelenkklemme | |
Glasbehälter mit flachen Flansch-Verbindungen | |
Mit Federdraht | |
100 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
17Stunden
0Minuten
14Sekunden
2