Learn More
Quickfit™ Glastrichter mit Rotaflo™ Absperrhahn, oben offen
Ermöglicht eine einfache Montage an der Oberseite der Quickfit™ Chromatographiesäulen usw., wo ein hervorstehender Schaft unerwünscht wäre.
Marke: Quickfit D3/12
509.92 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800 Typ 3.
- Mit Schaft im Konus
- GP Rotaflo™ Absperrhahn mit PTFE-Schlüssel für fettfreie Leistung
- Oben offen statt Buchse für einfaches Hinzufügen von Lösungen
Spezifikation
28 mm | |
Pyrex Glas, Borosilikatglas | |
19/26 | |
Tropftrichter |
50 ml | |
ISO 4800 | |
GP Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14