Learn More
Quickfit™ Büchnertrichter aus Glas mit gesinterter Glasplatte
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden Der QuickFit™ Glas-Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe wird aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas hergestellt. Der integrierte, geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit QuickFit™ Büchner-Kolben und -Gefäßen verbunden werden.
123.00 CHF - 528.81 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quickfit™ Büchner-Kolben |
Enthält | Scheibe aus Sinterglas, Konus aus geschliffenem Glas |
Porosität | 3 |
Porengröße | 16 bis 40 μm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12425386
|
Quickfit
SF3A32 |
125 ml | 55 mm | 19/26 |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12098473
|
Quickfit
SF3A33 |
125 ml | 55 mm | 24/29 |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12008483
|
Quickfit
SF3B33 |
500 ml | 95 mm | 24/29 |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15567960
|
Quickfit
SF3A34 |
125 mL | 55mm | 29/32 | N/A | ||||||
Beschreibung
Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden Der QuickFit™ Glas-Büchner-Trichter mit Sinterglasscheibe wird aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas hergestellt. Der integrierte, geschliffene Glaskonus am Stiel kann mit QuickFit™ Büchner-Kolben und -Gefäßen verbunden werden.
- Büchner Trichter mit gesinterter Glasscheibe
- Borosilikatglas ist äußerst widerstandsfähig gegen Chemikalien.
- Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
- Integrierter Konus aus geschliffenem Glas am Schaft zum Anschluss an Quickfit™ Büchner Kolben usw.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Scheibe aus Sinterglas, Konus aus geschliffenem Glas | |
16 bis 40 μm |
Quickfit™ Büchner-Kolben | |
3 |