Learn More
Quickfit™ Trichter aus Glas mit Kernschliff
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt. QuickFit™ Trichter mit geschliffenen Glaskonus sind für die Übertragung von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße konzipiert.
55.40 CHF - 79.30 CHF
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) | 105 mm |
---|---|
Material | Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas |
Enthält | Geschliffener Glaskonus Quickfit™ |
Produkttyp | Pulvertrichter |
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12094213
|
Quickfit
CF5/1 |
14/23 |
66.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12004223
|
Quickfit
CF5/2 |
19/26 |
58.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12438816
|
Quickfit
CF5/3 |
24/29 |
55.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11328054
|
Quickfit
CF5/4 |
29/32 |
79.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11338054
|
Quickfit
CF5/5 |
34/35 |
56.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt. QuickFit™ Trichter mit geschliffenen Glaskonus sind für die Übertragung von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße konzipiert.
- Für den Transfer von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße entwickelt
- Mit Quickfit™ Konus aus geschliffenem Glas
- Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
Spezifikation
105 mm | |
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Geschliffener Glaskonus Quickfit™ | |
Pulvertrichter |