Learn More
Quickfit™ Trichter aus Glas mit Kernschliff
Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Quickfit™ Trichter aus Glas mit Kernschliff ist für den Transfer von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße vorgesehen.
Marke:  Quickfit CF5/1
58.70 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12094213
  • 66.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt.QuickFit™ Trichter mit geschliffenen Glaskonus sind für die Übertragung von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße konzipiert.
  • Für den Transfer von Pulvern in Quickfit™ Kolben und Gefäße entwickelt
  • Mit Quickfit™ Konus aus geschliffenem Glas
  • Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
105 mm
14/23
Pulvertrichter
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas
Geschliffener Glaskonus Quickfit™