Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Trichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Fügen Sie Flüssigkeit zu den meisten Quickfit™ Kolben und Baugruppen hinzu. Pyrex™ Quickfit™ Glashahn und -schaft mit Konus enthält Absperrhahn mit austauschbarem Glashahn.
Marke:  Pyrex™ D1/62
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15537790
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800
  • Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Integration in Quickfit™ Kolben und Baugruppen
  • Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
ISO 4800
Mattglasartiger Konus, Sperrhahn mit Glasschlüssel
Dropping funnel
Pyrex Glass, Borosilicate Glass
19/26
4.0mm bore
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Quickfit™ Trichter mit Glasküken und Stiel mit Konus > Socket Size: 29/32; Capacity: 1000mL