Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Trichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Fügen Sie Flüssigkeit zu den meisten Quickfit™ Kolben und Baugruppen hinzu. Pyrex™ Quickfit™ Glashahn und -schaft mit Konus enthält Absperrhahn mit austauschbarem Glashahn.
Marke: Pyrex™ D1/32
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800
- Trichterschaft mit geschliffenem Glaskonus zur einfachen Integration in Quickfit™ Kolben und Baugruppen
- Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
Spezifikation
250 ml | |
ISO 4800 | |
Mattglasartiger Konus, Sperrhahn mit Glasschlüssel | |
Dropping funnel |
Pyrex Glass, Borosilicate Glass | |
19/26 | |
2,5mm Bohrung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Quickfit™ Trichter mit Glasküken und Stiel mit Konus > Buchsengröße:24/29; Fassungsvermögen:250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur