Learn More
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff
Aus Borosilikatglas. Verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren. Mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen.
Marke:  Quickfit XA31
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12495436
  • 42.05 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schließen Sie mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen geschliffene Glasverbindungen in großer Größe mit kleineren Größen an
  • Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
  • Große Buchse an der Oberseite und kleiner Konus an der Unterseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14/23
Borosilikatglas
24/29
Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
Erweiterungsadapter
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff > Konusgröße:14/23 Größe:24/29