Learn More
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff
Aus Borosilikatglas. Verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren. Mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen.
Marke:  Quickfit XA21
30.77 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12146220
  • 41.35 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schließen Sie mit dem QuickFit™ Adapter für Erweiterungsbuchsen geschliffene Glasverbindungen in großer Größe mit kleineren Größen an
  • Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
  • Große Buchse an der Oberseite und kleiner Konus an der Unterseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14/23
Borosilikatglas
19/26
Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
Erweiterungsadapter
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Expansionsstück mit Hülsenschliff > Konusgröße: 14/23 Größe: 19/26