Learn More
Quickfit™ Chromatographiesäulen mit Rotaflo™ Absperrhahn und Kegelschliff
Aus Borosilikatglas. QuickFit™ Chromatographiesäulen mit Rotaflo™ Absperrhahn und Schliffkonus enthalten eine gesinterte Glasscheibe (Porosität 0) zur Unterstützung der Säulenpackung. GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Schlüssel ermöglicht Feinregulierung des Eluentenflusses Der Schaft im unteren Konus ermöglicht die Montage auf einem Büchner Kolben für die Vakuum-Blitz-Chromatographie
Marke:  Quickfit CR12/10
Artikelnummer. 15527770
  • 1535.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Mit gläserner Sinterscheibe – (Porosität) 0 zur Unterstützung der Säulenverpackung
  • GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Schlüssel zur Feinregulierung des Eluentenflusses
  • Der Schaft im unteren Konus ermöglicht die Montage auf einem Büchner Kolben für die Vakuum-Blitz-Chromatographie
  • Aus Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiesäule
10 mm
Pyrex™ Borosilikatglas
GP Rotaflo™ Hahn mit PTFE-Küken, Sinterglasscheibe
1/Packung
270 mm
19/26 Erdkegel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Chromatographiesäulen mit Rotaflo™ Absperrhahn und Kegelschliff > Innendurchmesser: 10 mm; Länge: 270 mm