Learn More
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der Pyrex Labware™ Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals aus Borosilikatglas ermöglicht die einfache Aufnahme von Rührstäben und die einfache Entfernung von festen Rückständen.
Marke: Quickfit FR4LF
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Mit Quickfit™ Flachflanschverbindung mit großem Durchmesser
- Für den Gebrauch mit Quickfit™ Flachflanschdeckel und Halteklammern
- Der weite Hals ermöglicht das einfache Einbinden von Rührerpaddeln und das einfache Entfernen von Feststoffrückständen
Spezifikation
4 L | |
Zur Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln und Halteklammern | |
Weit |
Borosilicate Glass | |
225 mm | |
Rund |
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 4000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur