Learn More
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der Pyrex Labware™ Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals aus Borosilikatglas ermöglicht die einfache Aufnahme von Rührstäben und die einfache Entfernung von festen Rückständen.
Marke: Quickfit FR3LF
130.16 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Mit Quickfit™ Flachflanschverbindung mit großem Durchmesser
- Für den Gebrauch mit Quickfit™ Flachflanschdeckel und Halteklammern
- Der weite Hals ermöglicht das einfache Einbinden von Rührerpaddeln und das einfache Entfernen von Feststoffrückständen
Spezifikation
3000 ml | |
Quickfit™ Flach-Flanschdeckel und Halteklammern | |
210 mm | |
Sphärisch | |
189 ml |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
210ml | |
Reaktionskolben | |
Rund |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14