Learn More
QuickFit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Quickfit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse eignen sich optimal zum Mischen und Erhitzen von Chemikalien im Labor.
Brand: Quickfit MF24/3/8
86.20 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Die Konstruktion aus Borosilikatglas sorgt für hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Die QuickFit™ Borosilikatglasröhrchen mit Normschliff eignen sich ideal zum Mischen und Erhitzen von Chemikalien in einem Labor.
- Präzisionsgeschliffener Stopfen sorgt für exakte Passform
- Reagenzglasgrößen entsprechen den Quickfit™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit Standardverjüngung und flachem Kopf
- Röhrchen und Stopfen separat bestellbar
Specifications
Erdungsstecker | |
75 ml | |
Borosilikatglas | |
5/Packung | |
Reagenzgläser |
Größe des Stopfens:24/29 | |
200 mm | |
Quickfit hohler Stopfen, Fisher Scientific Produktcode 12508865 | |
29 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.