Learn More
QuickFit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Quickfit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse eignen sich optimal zum Mischen und Erhitzen von Chemikalien im Labor.
Marke:  Quickfit MF24/2
76.95 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10074474
  • 81.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas sorgt für hervorragende chemische und thermische Widerstandsfähigkeit.Die QuickFit™ Borosilikatglasröhrchen mit Normschliff eignen sich ideal zum Mischen und Erhitzen von Chemikalien in einem Labor.
  • Präzisionsgeschliffener Stopfen sorgt für exakte Passform
  • Reagenzglasgrößen entsprechen den Quickfit™ Hohlstopfen aus Borosilikatglas mit Standardverjüngung und flachem Kopf
  • Röhrchen und Stopfen separat bestellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erdungsstecker
19 ml
Borosilikatglas
5/Packung
Größe des Stopfens:19/26
100 mm
Quickfit Hohlstopfen, Fisher Scientific Produktcode 12568855
23 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
QuickFit™ Teströhrchen aus Borosilikatglas mit Normschliff-Hülse > Größe des Stopfens:19/26; Fassungsvermögen:Gehäuse 19mL