Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Stehlkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
Marke: Quickfit FF50/3S
78.18 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Quickfit™ Jointed Ware™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
- Entspricht ISO 1773 und ISO 4797
- Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Flacher Boden erlaubt einen Gebrauch mit Heizplatten
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borosilikatglas | |
Kurz | |
Flach |
50 ml | |
85 mm | |
24/29 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen