Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Stehlkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
Marke:  Quickfit FF500/4S
139.60 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12418956
  • 154.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Quickfit™ Jointed Ware™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
  • Entspricht ISO 1773 und ISO 4797
  • Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Flacher Boden erlaubt einen Gebrauch mit Heizplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797
Borosilikatglas
Kurz
Flach
500 ml
145 mm
29/32
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Kurzhals-Stehlkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 500ml; Buchse: 29/32