Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz zur Wasserbestimmung, aus Borosilikatglas
Bestimmen Sie den Gehalt an Wasser oder ätherischen Ölen. Der QuikFit™ Behälter aus Borosilikatglas für schwere Schleppmittel ist perfekt, wenn das Lösungsschleppmittel schwerer als Wasser ist.
129.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten mit einem Schleppmittel, das schwerer als Wasser ist |
---|---|
Typ | Schwerer Glaskolben für Schleppmittel |
Material | Borosilikatglas |
Zertifizierung/Konformität | BS 756 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schweres Schleppmittel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12465436
|
Quickfit
WE7/23/12 |
12.5 ml |
136.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12475436
|
Quickfit
WE7/23/3 |
3 ml |
129.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Bestimmen Sie den Gehalt an Wasser oder ätherischen Ölen.Der QuikFit™ Behälter aus Borosilikatglas für schwere Schleppmittel ist perfekt, wenn das Lösungsschleppmittel schwerer als Wasser ist.
- Entsprechend BS 756
- Zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten mit Hilfe eines Schleppmittels schwerer als Wasser
- Auch für eine Abschätzung des Gehalts an flüchtigen Ölen geeignet
- Qualitativ hochwertiges Borosilikatglas, Rohr mit Skala, mit präzisionsgeschliffenen Quickfit™ Anschlüssen
Spezifikation
Zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten mit einem Schleppmittel, das schwerer als Wasser ist | |
Borosilikatglas | |
Schweres Schleppmittel |
Schwerer Glaskolben für Schleppmittel | |
BS 756 |