Learn More
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Schliffhülse entsprechen ISO 4797.
Marke: Quickfit FE500/5
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Normschliffbuchse ist ISO 4797-konform.
- Entspricht ISO 4797
- Konische Kolben mit hochwertigem Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
- Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
Spezifikation
ISO 4797 | |
Borosilicate Glass | |
Ground socket | |
101 mm |
500 mL | |
175 mm | |
Konisch |