Learn More
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Schliffhülse entsprechen ISO 4797.
Marke:  Quickfit FE500/2
410.75 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527830
  • 518.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Normschliffbuchse ist ISO 4797-konform.
  • Entspricht ISO 4797
  • Konische Kolben mit hochwertigem Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
  • Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4797
Borosilikatglas
Geschliffene Buchse
19/26
500 mL
175 mm
Konisch
101 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse > Fassungsvermögen:500 ml; Buchse:19/26