Learn More
Pyrex™ QuickFit™ verstellbarer Spritzflaschen-Kopf
Für den Einsatz mit Gaswaschflaschen nach Drechsel. Pyrex™ Quickfit™ Einstellbare Waschflaschenköpfe ermöglichen den Einsatz mit 125 oder 250 ml-Waschflaschen der Serie MF29.
Marke: Pyrex™ MF27/3/13
42.78 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Gewindeverbindung, die eine Höheneinstellung des Tauchrohrs und somit die Verwendung von 125 oder 250 ml-Dreschel-Flaschen ermöglicht
- Passend für Spritzflaschen der MF29-Serie
Spezifikation
Außendurchm.: Seitenhals:7 mm, Schlüssel:3, 10 | |
Je 1 | |
24/29 | |
Waschflaschenkopf |
125 ml- oder 250 ml-Drechselflaschen | |
Gewindegröße:13 | |
Borosilikatglas |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
32Stunden
19Minuten
27Sekunden
35