Learn More
Quercetindihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11402478
Zum Warenkorb hinzufügen
Quercetindihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402478
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11402478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15807.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6151-25-3 | C15H14O9 | 338.27 g/mol
Quercetin dihydrate used as a Inhibitor of protein tyrosine kinase, mitochondrial ATPase and phosphodiesterase inhibitor. It Inhibits PI3-kinase activity and slightly inhibits PIP kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quercetin-Dihydrat wird als Inhibitor der Proteintyrosinkinase, als mitochondriale ATPase und Phosphodiesterase-Inhibitor eingesetzt. Es unterdrückt die PI3-Kinase-Aktivität und hemmt geringfügig die PIP-Kinase-Aktivität.
Löslichkeit
Löslich in DMSO (68 mg/ml bei 25 °C), Essigsäure (1 mg/ml), alkalischen Lösungen (1 mg/ml), Wasser (< 1 bei 25°C) und Ethanol (21 mg/ml bei 25°C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6151-25-3
Summenformel C15H14O9
Molekulargewicht (g/mol) 338.27
MDL-Nummer MFCD00149487
InChI-Schlüssel GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
IUPAC-Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one dihydrate
SMILES O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quercetin dihydrate
Schmelzpunkt 310°C to 315°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 317313
Merck Index 14,8034
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO (68mg/ml at 25°C),Acetic Acid (1mg/ml),Aqueous Alkali (1mg/ml),water (<1 at 25°C),and ethanol (21mg/ml at 25°C).
Formelmasse 338.28 (302.25 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA15807.22,A15807.36,A15807.14
Chargennummer10247864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog NumberA15807.22,A15807.14,A15807.36
Chargennummer10244507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2022 Catalog NumberA15807.22,A15807.14,A15807.36
Chargennummer10215172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15807.22,A15807.14,A15807.36
Chargennummer10223298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15807.22,A15807.14,A15807.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quercetin dihydrate
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Quercetin dihydrate
Name des Produkts
Quercetindihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >