Learn More
Thermo Scientific™ Extraktionskits für die QuEChERS EN 15662 Methode
Verwenden Sie Thermo Scientific™ QuEChERS Extraktionskits für die EN 15662 Methode, um komplexe Probenmatrices auf Rückstände, Toxine und andere Kontaminanten zu analysieren.
Marke: Thermo Scientific™ S1-10-EN-CH-KIT
170.15 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ QuEChERS Extraktionskits, um komplexe Probenmatrices wie Obst und Gemüse für die LC-MS- oder GC-MS-Analyse von Pestizidrückständen, Tierarzneimittelrückständen und Toxinen mit der EN 15662 Methode vorzubereiten. Unsere QuEChERS-Kits (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) enthalten vorgepackte, abgewogene Salze, Sorbentien und Puffer, die zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs, für eine hervorragende Rückgewinnung für eine Vielzahl von Analyten, zur Minimierung des Fehlerpotenzials, zur Einsparung von Zeit und Geld und zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer Ergebnisse entwickelt wurden.
Thermo Scientific™ QuEChERS Extraktionskits für die EN 15662 Methode machen die Probenvorbereitung einfach und effizient, sodass Sie zuverlässig Extraktionen durchführen und Obst- und Gemüseproben auf Pestizidrückstände und andere Kontaminanten analysieren können.
Für 10 g Proben sind Extraktionskits in drei verschiedenen Formaten erhältlich.
- Extraktionssalze in Beuteln, keine Röhrchen
- Extraktionssalze in Beuteln mit 50-ml-Röhrchen
- Extraktionssalze in Beuteln mit 50-ml-Röhrchen und Keramikhomogenisatoren
Wozu dienen die in der EN 15662 Methode verwendeten Chemikalien?
- Acetonitril: Dient zur Durchführung einer einphasigen Extraktion an einer Probe
- Wasserfreies MgSO4: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht; entfernt Restwasser aus der Probe
- NaCl: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht; entfernt Restwasser aus der Probe
- Trisodiumzitrat: Puffert die Probe, um den pH-Wert zu stabilisieren
- Dinatrium-Citrat-Sesquihydrat: Puffert die Probe, um den pH-Wert zu stabilisieren
- PSA: Primäres sekundäres Amin zur Entfernung von polaren Matrixkomponenten, zitronensäurehaltigen co-extraktiven Substanzen und freien Fettsäuren aus der Probe
- C18: Entfernt Fette, Sterole und andere unpolare Interferenzen aus der Probe
- GCB: (Graphitisiertes Kohlenstoffschwarz) entfernt Pigmente (nicht für planare Pestizide empfohlen)
Spezifikation
QuEChERS Extraktionskit für die EN 15662 Methode für 10 g Probenmaterial; 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 0,5 g Na-Citrat-Sesquihydrat, 1 g Na-Citrat in Beuteln; Keramik-Homogenisatoren; leere 50 ml Röhrchen; 50/Pk. | |
Salze in Beuteln, Röhrchen, Keramik-Homogenisatoren | |
4 g MgSO4, 1 g NaCl, 0,5 g Na-Citrat Sesquihydrat, 1 g Na-Citrat | |
50 ml |
QuEChERS Extraktionskit | |
QuEChERS-Probenvorbereitung für die EN 15662 Methode | |
10 g Probenmaterial |