Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits.
Die Kits ermöglichen den schnellen und empfindlichen Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und können zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden.
Marke:  Invitrogen™ Q33224
299.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
322.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15898627
  • 424.00 CHF / 500 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich
Qubit 4 und Qubit Flex-Fluorometer
0,1 bis 20 µg
500 assays
Fluoreszenz
500 Reaktionen
Qubit
Trockeneis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2961120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberQ33224
Chargennummer2806843A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberQ33224
Chargennummer2806843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog NumberQ33224
Chargennummer2659274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog NumberQ33224
Chargennummer2604106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2023 Catalog NumberQ33224
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits. > RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich; 100 ng bis 20 μg; 500 Reaktionen