Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits.
Die Kits ermöglichen den schnellen und empfindlichen Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und können zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden.
Marke:  Invitrogen™ Q33223
100.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
107.92 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15810215
  • 142.00 CHF / 100 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich
Qubit 4 und Qubit Flex-Fluorometer
0,1 bis 20 µg
100 assays
Fluoreszenz
100 Reaktionen
Qubit
Trockeneis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2860796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog NumberQ33223
Chargennummer2810904A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberQ33223
Chargennummer2810904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog NumberQ33223
Chargennummer2700983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2023 Catalog NumberQ33223
Chargennummer2600131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 Catalog NumberQ33223
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits. > RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich; 100 ng bis 20 μg; 100 Reaktionen