Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits.
Die Kits ermöglichen den schnellen und empfindlichen Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und können zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden.
Marke:  Invitrogen™ Q10211
463.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
498.56 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10266793
  • 656.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Qubit 1.0- oder 2.0-Fluorometer- und dünnwandige 500 μl PCR-Röhrchen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
RNA-Quantifizierung, breites Spektrum
644/673
500 Reaktionen
Quant-iT
Raumtemperatur
Fluoreszenz
Qubit Fluorometer
10 bis 1200 ng
500 assays
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3017344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog NumberQ10211
Chargennummer2980680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog NumberQ10211
Chargennummer2925596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog NumberQ10211
Chargennummer2892757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2024 Catalog NumberQ10211
Chargennummer2860829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2024 Catalog NumberQ10211
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits. > RNA-Quantifizierung, breiter Bereich; 10–1.200 ng; 500 Reaktionen