Learn More
Invitrogen™ Qubit™ dsDNA BR Assaykit
Für den hochselektiven Nachweis von dsDNA über RNA, auch bei Vorhandensein von Kontaminanten. Die Qubit dsDNA Assay-Kits sind von 10 pg/ul bis 100 ng/ul und von 100 pg/ul bis 1.000 ng/ul genau.
226.00 CHF - 668.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
---|---|
Anregung/Emission | 510/527 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Qubit Fluorometer |
Produktlinie | Qubit |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Assay | Bestimmungsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Assay | Bestimmungsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10606433
![]() |
Invitrogen™
Q32851 |
100 assays | dsDNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit | 0,1 bis 120 ng |
228.00 CHF
100 Assays |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10625443
|
Invitrogen™
Q32850 |
100 assays | dsDNA-Quantifizierung, breites Spektrum | 4 bis 2000 ng |
226.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10616763
![]() |
Invitrogen™
Q32854 |
500 assays | dsDNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit | 0,1 bis 120 ng |
646.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10146592
|
Invitrogen™
Q32853 |
500 assays | dsDNA-Quantifizierung, breites Spektrum | 4 bis 2000 ng |
668.00 CHF
500 Assays |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Mit Qubit dsDNA-HS (High Sensitivity)- und Qubit dsDNA-BR (Broad Range)-Assay-Kits erzielen Sie eine genaue und präzise Quantifizierung von dsDNA. Diese dsDNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen und selektiven Nachweis von DNA-Proben mit niedriger und hoher Abundanz und können dsDNA von ssDNA, RNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden. Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien werden gut toleriert.
Die für den Einsatz mit Qubit Fluorometern konzipierten Qubit dsDNA-HS- und BR-Assay-Kits sind für doppelsträngige DNA (dsDNA) über einzelsträngige DNA (ssDNA), RNA, Protein und freie Nukleotide hochgradig selektiv. Alle Kits enthalten ein konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte DNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe zugeben (ein beliebiges Volumen zwischen 1 und 20 µl reicht aus) und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen.Qubit dsDNA-HS-Assay-Kit
Das Qubit dsDNA-HS (High Sensitivity)-Assay-Kit bietet beim Einsatz mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung empfindlicher DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für die genaue anfängliche DNA-Probenkonzentration von 0,005 bis 120 ng/µl ausgelegt und bietet 0,1 bis 120 ng Nachweisbereich.
Qubit dsDNA-BR-Assay-Kit
Das Qubit dsDNA-BR (Broad Range)-Assay-Kit bietet beim Einsatz mit dem Qubit Fluorometer eine präzise und selektive Methode für die Quantifizierung von DNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit genau auf die anfängliche DNA-Probenkonzentration von 0,2 bis 2.000 ng/µl ausgelegt und bietet 4−2.000 ng Nachweisbereich.
Anmerkungen
• Qubit dsDNA-HS- und BR-Assay-Kits sind mit jedem Qubit Fluorometer
• verwendbar. Verwenden Sie dazu dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Best.- Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Spezifikation
Fluoreszenz | |
Qubit Fluorometer | |
Raumtemperatur |
510/527 | |
Qubit |