Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi
Quantifizieren Sie Proteine, dsDNA und RNA präzise mit den Qubit 4 Protein BR, Quantifizierungs-, NGS und RNA IQ Starterkits, die über einen fluoreszierenden Farbstoff verfügen, der nur dann ein Signal sendet, wenn er an das Zielmolekül gebunden ist, wodurch die Wirkung von Kontaminanten minimiert wird.
Marke:  Invitrogen™ Q33240
3025.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16274351
  • 3735.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 20 µl
470 nm (blaue LED), 635 nm (rote LED)
Qubit™
sdDNA-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung, Proteinquantifizierung
Fluorometer, Assay-Röhrchen, WLAN-Dongle, Assay-Kit
Qubit Fluorometer
Qubit 4 NGS-Starterkit, mit WLAN
1 kit
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi > 4 NGS-Starterkit, mit WLAN